Print…
Ishikawa's reagent ≥92.0% (por análise titulométrica) reagente fluorante
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
H0598-25G H0598-100G
TCIAH0598-25GEA 80 EUR
TCIAH0598-25G TCIAH0598-100G
Ishikawa's reagent ≥92.0% (por análise titulométrica) reagente fluorante
Ishikawa's reagent
Fórmula: C₇H₁₁F₆N
Peso Molecular: 223.16 g/mol
Ponto de ebulição: 54°C
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00060264
Número CAS: 309-88-6
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 14,05108
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a5186904a774484d51d5394744d38a6a97aa4e&vid=a9a5186904a774484d51d5394744d38a6a97aa4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 92.0 %