Print…
3-Hydroxypropanesulphonic acid ∼80% ∼7.8 mol/L em água (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropanesulfonic Acid)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0597-25G H0597-500G
TCIAH0597-25GEA 24 EUR
TCIAH0597-25G TCIAH0597-500G
3-Hydroxypropanesulphonic acid ∼80% ∼7.8 mol/L em água (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropanesulfonic Acid)
3-Hydroxypropanesulphonic acid
Fórmula: C₃H₈O₄S
Número MDL : MFCD00066499
Número CAS: 15909-83-8
EINECS: 240-051-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) min. 80.0 w/w%