Print…
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0592-25G H0592-5G
TCIAH0592-25GEA 270 EUR
TCIAH0592-25G TCIAH0592-5G
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Hydroxy-n-octanoic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Número MDL : MFCD00014410
Número CAS: 617-73-2
EINECS: 210-524-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency