Print…
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Benzotriazolyl)-p-cresol, Drometrizole
H0560-25G H0560-500G
TCIAH0560-25GEA 16 EUR
TCIAH0560-25G TCIAH0560-500G
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
Fórmula: C₁₃H₁₁N₃O
Peso Molecular: 225.25 g/mol
Número MDL : MFCD00022903
Número CAS: 2440-22-4
EINECS: 219-470-5
Merck Index: 14,03447
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency