Print…
3-β-Hydroxy-δ-5-cholenic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
H0521-1G H0521-5G
TCIAH0521-1GEA 276 EUR
TCIAH0521-1G TCIAH0521-5G
3-β-Hydroxy-δ-5-cholenic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
3-beta-Hydroxy-delta-5-cholenic acid
Fórmula: C₂₄H₃₈O₃
Número MDL : MFCD00069468
Número CAS: 5255-17-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -41.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Dioxane almost transparency