Print…
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Quinolyl)hydroxylamine 1'-Oxide
H0515-1G H0515-5G
TCIAH0515-1GEA 104 EUR
TCIAH0515-1G TCIAH0515-5G
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 214°C
Número MDL : MFCD00059752
Número CAS: 4637-56-3
Encomendar
Appearance White to Amber powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %