Print…
5-Hydroxy-2-pentanone monômero + dímero ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Hydroxypentan-2-one, 3-Acetyl-1-propanol
H0511-25ML H0511-250ML
TCIAH0511-25MLEA 30 EUR
TCIAH0511-25ML TCIAH0511-250ML
5-Hydroxy-2-pentanone monômero + dímero ≥96.0% (por análise titulométrica)
5-Hydroxy-2-pentanone
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00002961
Número CAS: 1071-73-4
EINECS: 213-994-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9029cb1117336296576925e279671c85c30d6283&vid=9029cb1117336296576925e279671c85c30d6283&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Oxime Formation) min. 96.0 %