Print…
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
H0506-25G H0506-500G
TCIAH0506-25GEA 16 EUR
TCIAH0506-25G TCIAH0506-500G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₅H₂₂O₃
Peso Molecular: 250.34 g/mol
Ponto de ebulição: 270°C
Número MDL : MFCD00016472
Número CAS: 5153-25-3
EINECS: 225-925-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %