Dimethyl itaconate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
L12652.22
L12652.36
L12652.22EA
52.7
EUR
L12652.22
L12652.36
Dimethyl itaconate ≥97%
Dimethyl itaconate
Purity: 97%
CAS No.: 617-52-7
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.16
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 33-39°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 386674
MDL No.: MFCD00008446
Fórmula:
C₇H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 207…208 °C Ponto de Fusão: 33…39 °C Densidade: 1,124 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008446 Número CAS: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |