Print…
Dimethyl itaconate 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 37.8 EUR
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Dimethyl itaconate 97% estabilizada
Dimethyl itaconate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 208 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Densidade: 1,24 g/cm³
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008446
Número CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone