Print…
2-Hexadecenoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Gaidic Acid
H0428-1G H0428-5G
TCIAH0428-1GEA 131 EUR
TCIAH0428-1G TCIAH0428-5G
2-Hexadecenoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Hexadecenoic acid
Fórmula: C₁₆H₃₀O₂
Peso Molecular: 254.41 g/mol
Número MDL : MFCD00045907
Número CAS: 629-56-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency