Print…
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
H0408-25G H0408-500G
TCIAH0408-25GEA 16 EUR
TCIAH0408-25G TCIAH0408-500G
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Inflamação: 174°C
Número MDL : MFCD00014103
Número CAS: 3445-11-2
EINECS: 222-359-4
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %