Print…
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0391-25G H0391-5G
TCIAH0391-25GEA 588 EUR
TCIAH0391-25G TCIAH0391-5G
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine
Fórmula: C₅H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 149°C
Número MDL : MFCD00059848
Número CAS: 56344-32-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency