Print…
Heptyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 219 EUR
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Heptyl sulphide
Fórmula: C₁₄H₃₀S
Ponto de ebulição: 298°C
Ponto de Fusão: –11°C
Número MDL : MFCD00027315
Número CAS: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %