Print…
2-(N-Methylanilino)ethanol ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0359-25ML H0359-500ML
TCIAH0359-25MLEA 16 EUR
TCIAH0359-25ML TCIAH0359-500ML
2-(N-Methylanilino)ethanol ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-(N-Methylanilino)ethanol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 266°C
Número MDL : MFCD00020572
Número CAS: 93-90-3
EINECS: 202-285-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %