Print…
Heptanoic anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Enanthic Anhydride
H0353-25ML H0353-500ML
TCIAH0353-25MLEA 16 EUR
TCIAH0353-25ML TCIAH0353-500ML
Heptanoic anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Heptanoic anhydride
Fórmula: C₁₄H₂₆O₃
Ponto de ebulição: 260°C
Número MDL : MFCD00009536
Número CAS: 626-27-7
EINECS: 210-940-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %