Print…
Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0343-25ML H0343-500ML
TCIAH0343-25MLEA 16 EUR
TCIAH0343-25ML TCIAH0343-500ML
Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol monohexyl ether
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: –45°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00045997
Número CAS: 112-25-4
EINECS: 203-951-1
UN: 2922
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %