Print…
Sodium-4-hydroxyazobenzene-4'-sulphonate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Hydroxyazobenzene-4'-sulphonic acid Sodium Salt
H0327-25G H0327-5G
TCIAH0327-25GEA 172 EUR
TCIAH0327-25G TCIAH0327-5G
Sodium-4-hydroxyazobenzene-4'-sulphonate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium-4-hydroxyazobenzene-4'-sulphonate hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₄S
Número MDL : MFCD00068861
Número CAS: 2623-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=965274dd4577348c77d6af59079269f96cafa4e5&vid=965274dd4577348c77d6af59079269f96cafa4e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 13.0 %