Print…
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Fornecedor: TCI
H0318-25G H0318-500G
TCIAH0318-25GEA 16 EUR
TCIAH0318-25G TCIAH0318-500G
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Fórmula: C₂₁H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD00043900
Número CAS: 132-68-3
EINECS: 205-075-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal