Print…
3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H0317-25G H0317-500G
TCIAH0317-25GEA 16 EUR
TCIAH0317-25G TCIAH0317-500G
3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
Fórmula: C₁₈H₁₅NO₃
Número MDL : MFCD00021630
Número CAS: 135-62-6
EINECS: 205-206-6
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 166.0 deg-C