Print…
3-Hydroxypropionic acid ∼30% ∼3.6 mol/L em água (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropionic Acid)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxypropionic Acid (contains varying amounts of 3,3-Oxydipropionic Acid), Hydracrylic Acid
H0297-10G H0297-25G
TCIAH0297-10GEA 124 EUR
TCIAH0297-10G TCIAH0297-25G
3-Hydroxypropionic acid ∼30% ∼3.6 mol/L em água (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropionic Acid)
3-Hydroxypropionic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058998
Número CAS: 503-66-2
EINECS: 207-974-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a0bce1bd8cfd02477850b7ca2a616f8e2436a9&vid=debbd0fa56834722a161031635b6b765785360c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 28.0 to 32.0 w/w%