Print…
4-Hydroxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0294-1G H0294-5G
TCIAH0294-1GEA 55 EUR
TCIAH0294-1G TCIAH0294-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002591
Número CAS: 156-39-8
EINECS: 205-852-9
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency