Print…
2-Hydrazinoquinoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0178-1G H0178-25G H0178-5G
TCIAH0178-1GEA 49 EUR
TCIAH0178-1G TCIAH0178-25G TCIAH0178-5G
2-Hydrazinoquinoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Hydrazinoquinoline
Fórmula: C₉H₉N₃
Número MDL : MFCD00041860
Número CAS: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C