Print…
Hydrazine dihydrobromide hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0169-25G H0169-500G
TCIAH0169-25GEA 29 EUR
TCIAH0169-25G TCIAH0169-500G
Hydrazine dihydrobromide hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Hydrazine dihydrobromide hydrate
Fórmula: H₄N₂
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Inflamação: 191°C
Número MDL : MFCD00070601
Número CAS: 23268-00-0
EINECS: 245-543-6
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 20.0 %