Print…
Histamine diphosphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine bis(phosphate), Histamine phosphate
H0147-1G H0147-5G H0147-25G
TCIAH0147-1GEA 24 EUR
TCIAH0147-1G TCIAH0147-5G TCIAH0147-25G
Histamine diphosphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Histamine diphosphate
Fórmula: C₅H₉N₃·2H₃PO₄
Peso Molecular: 307.14 g/mol
Ponto de Fusão: 133°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064316
Número CAS: 51-74-1
EINECS: 200-118-4
Merck Index: 14,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa7fbbc7a22086e2f54d78eeb039b4446c7baa1&vid=0f48db86851ce26fcc708c74b45d8bcca193bd55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %