Print…
2,5-Hexanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
H0100-25ML H0100-5ML
TCIAH0100-25MLEA 95 EUR
TCIAH0100-25ML TCIAH0100-5ML
2,5-Hexanediol ≥98.0% (por GC)
2,5-Hexanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de Inflamação: 110°C
Número MDL : MFCD00004557
Número CAS: 2935-44-6
EINECS: 220-910-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %