Print…
Trisodium-N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate dihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic Acid Trisodium Salt
H0047-25G H0047-500G
TCIAH0047-25GEA 16 EUR
TCIAH0047-25G TCIAH0047-500G
Trisodium-N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate dihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trisodium-N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate dihydrate
Fórmula: C₁₀H₁₅N₂Na₃O₇·2H₂O
Peso Molecular: 344.21 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 288°C
Número MDL : MFCD00043341
Número CAS: 139-89-9
EINECS: 205-381-9
Merck Index: 14,09966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec24b6c68b1f64e8a3b7af8dfd3476e142bb1689&vid=4d2a5dacbfe2befd5eedeb441617ed70695c0abe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 12.0 %