Print…
Germacrone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0519-20MG G0519-100MG
TCIAG0519-20MGEA 127 EUR
TCIAG0519-20MG TCIAG0519-100MG
Germacrone ≥98.0% (por GC)
Germacrone
Fórmula: C₁₅H₂₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00210050
Número CAS: 6902-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6a2ee233f3c236ffd64b4cd75ffa2293c59ccb0&vid=f6a2ee233f3c236ffd64b4cd75ffa2293c59ccb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C