Print…
[8-(Glycidyloxy)-n-octyl]trimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0469-5G G0469-25G
TCIAG0469-5GEA 62 EUR
TCIAG0469-5G TCIAG0469-25G
[8-(Glycidyloxy)-n-octyl]trimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
[8-(Glycidyloxy)-n-octyl]trimethoxysilane
Fórmula: C₁₄H₃₀O₅Si
Número MDL : MFCD29472534
Número CAS: 1239602-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10612cb65bb76351b7fc1e2732de6b887bf493af&vid=10612cb65bb76351b7fc1e2732de6b887bf493af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %