Print…
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0467-5G G0467-25G
TCIAG0467-5GEA 28 EUR
TCIAG0467-5G TCIAG0467-25G
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,4-Dioxane-2,5-dione
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 130°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00081108
Número CAS: 502-97-6
EINECS: 207-954-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C