Print…
Guanidine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Guanidine Hydrobromide
G0449-1G G0449-5G
TCIAG0449-1GEA 41 EUR
TCIAG0449-1G TCIAG0449-5G
Guanidine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Guanidine hydrobromide
Fórmula: CH₅N₃
Número MDL : MFCD03094062
Número CAS: 19244-98-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c49d7973f31bd721f9a1730a4682fce325e4269&vid=7c49d7973f31bd721f9a1730a4682fce325e4269&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C