Print…
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Epoxypropyl Propargyl ether, Glycidyl Propargyl ether, Glycidyl 2-Propynyl ether
G0445-1G G0445-5G
TCIAG0445-1GEA 40 EUR
TCIAG0445-1G TCIAG0445-5G
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (por GC)
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00099300
Número CAS: 18180-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&vid=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %