Print…
Glycine sulphate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Glycine sulphate, H-Gly-OH.1/3H2SO4
G0424-5G G0424-25G
TCIAG0424-5GEA 97 EUR
TCIAG0424-5G TCIAG0424-25G
Glycine sulphate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Glycine sulphate
Fórmula: C₂H₅NO₂
Peso Molecular: 107.76 g/mol
Número MDL : MFCD00036426
Número CAS: 513-29-1
EINECS: 208-154-2
Merck Index: 14,04492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d4ac0a4d2257d1d980abd99babd19a263db365&vid=f1d4ac0a4d2257d1d980abd99babd19a263db365&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %