Print…
1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Epoxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, Glycidyl Guaiacol ether, 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Glycidyl 2-methoxyphenyl ether, Glycidyl 2-Methoxyphenyl ether
G0416-5G G0416-25G
TCIAG0416-5GEA 31 EUR
TCIAG0416-5G TCIAG0416-25G
1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane ≥98.0% (por GC)
1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190158
Número CAS: 2210-74-4
EINECS: 218-644-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=690c900234e4289e686d7e4ef64e8b62b9378324&vid=690c900234e4289e686d7e4ef64e8b62b9378324&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C