Print…
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-Glycidyl phenyl ether
G0410-1G G0410-5G
TCIAG0410-1GEA 31 EUR
TCIAG0410-1G TCIAG0410-5G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole ≥98.0% (por GC)
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.1745 g/mol
Número MDL : MFCD06659026
Número CAS: 71031-03-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f2587bfbfd9047fc6fd6ffead98b72bc0d5bf4f&vid=9f2587bfbfd9047fc6fd6ffead98b72bc0d5bf4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (C=1、EtOH)