Print…
Granisetron hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride
G0401-200MG G0401-1G
TCIAG0401-200MGEA 51 EUR
TCIAG0401-200MG TCIAG0401-1G
Granisetron hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Granisetron hydrochloride
Fórmula: C₁₈H₂₄N₄O
Ponto de Fusão: 292°C
Número MDL : MFCD01747034
Número CAS: 107007-99-8
Merck Index: 14,04536
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %