Print…
Glimepiride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl-4-methyl-N-(4-(N-((rel-(1r,4r)-4-methylcyclohexyl)carbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
G0395-1G G0395-5G
TCIAG0395-1GEA 55 EUR
TCIAG0395-1G TCIAG0395-5G
Glimepiride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Glimepiride
Fórmula: C₂₄H₃₄N₄O₅S
Número MDL : MFCD00878417
Número CAS: 93479-97-1
Merck Index: 14,04440
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C