Print…
2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
G0394-1G G0394-5G
TCIAG0394-1GEA 23 EUR
TCIAG0394-1G TCIAG0394-5G
2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Fórmula: C₁₂H₁₈O₁₁
Ponto de Fusão: 160°C
Número MDL : MFCD00925623
Número CAS: 129499-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56c5c43b9180330344db82a4c0e84cefb4b9640&vid=e3280657bb2f10bbdf5e3795a05c30881a319ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +188 to +198 deg (C=1, H2O)