Print…
Glibenclamide ≥98.5% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
G0382-25G G0382-5G
TCIAG0382-25GEA 66 EUR
TCIAG0382-25G TCIAG0382-5G
Glibenclamide ≥98.5% (por HPLC, análise de titulação)
Glibenclamide
Fórmula: C₂₃H₂₈ClN₃O₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056625
Número CAS: 10238-21-8
EINECS: 233-570-6
Merck Index: 14,04478
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.5 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.5 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C