Print…
Glipizide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[4-(3-Cyclohexylureidosulphonyl)phenethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, 1-Cyclohexyl-3-{4-[2-(5-methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulphonyl}urea, N-(4-(N-(Cyclohexylcarbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-5-methylpyrazine-2-carboxamide
G0369-1G G0369-5G
TCIAG0369-1GEA 69 EUR
TCIAG0369-1G TCIAG0369-5G
Glipizide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Glipizide
Fórmula: C₂₁H₂₇N₅O₄S
Peso Molecular: 445.54 g/mol
Número MDL : MFCD00072159
Número CAS: 29094-61-9
EINECS: 249-427-6
Merck Index: 14,04442
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %