Print…
Gliquidone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-(2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)benzenesulphonamide
G0332-1G G0332-5G
TCIAG0332-1GEA 51 EUR
TCIAG0332-1G TCIAG0332-5G
Gliquidone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Gliquidone
Fórmula: C₂₇H₃₃N₃O₆S
Peso Molecular: 527.64 g/mol
Número MDL : MFCD00631870
Número CAS: 33342-05-1
EINECS: 251-463-2
Merck Index: 14,04443
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 188.3 deg-C