Print…
Gabapentin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[1-(Aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid, Neurontin
G0318-25G G0318-5G
TCIAG0318-25GEA 62 EUR
TCIAG0318-25G TCIAG0318-5G
Gabapentin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Gabapentin
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Ponto de Fusão: 166°C
Número MDL : MFCD00865286
Número CAS: 60142-96-3
EINECS: 262-076-3
Merck Index: 14,04319
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %