Print…
Ganciclovir ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
G0315-5G G0315-25G
TCIAG0315-5GEA 31 EUR
TCIAG0315-5G TCIAG0315-25G
Ganciclovir ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ganciclovir
Fórmula: C₉H₁₃N₅O₄
Ponto de Fusão: 250°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00870588
Número CAS: 82410-32-0
Merck Index: 14,04363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6619b7e7553a0810627cdc05c83da2eba5b10dee&vid=6619b7e7553a0810627cdc05c83da2eba5b10dee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 4.0 %