Print…
Copper(II) gluconate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Copper(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconic Acid Copper(II) Salt, Copper(II) D-gluconate, Copper Gluconate
G0275-25G G0275-100G
TCIAG0275-25GEA 16 EUR
TCIAG0275-25G TCIAG0275-100G
Copper(II) gluconate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Copper(II) gluconate
Fórmula: C₁₂H₂₂CuO₁₄
Peso Molecular: 453.84 g/mol
Número MDL : MFCD00075297
Número CAS: 527-09-3
EINECS: 208-408-2
Merck Index: 14,02640
Encomendar
Appearance Green to Blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +19.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency