Print…
D-Galactal ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0273-1G G0273-5G
TCIAG0273-1GEA 63 EUR
TCIAG0273-1G TCIAG0273-5G
D-Galactal ≥98.0% (por HPLC)
D-Galactal
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038067
Número CAS: 21193-75-9
EINECS: 244-264-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=1.2, MeOH)