Print…
Monoethyl glutarate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Ethoxy-5-oxopentanoic acid, Glutaric Acid Monoethyl Ester
G0271-25G G0271-5G
TCIAG0271-25GEA 89 EUR
TCIAG0271-25G TCIAG0271-5G
Monoethyl glutarate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Monoethyl glutarate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00014379
Número CAS: 1070-62-8
EINECS: 213-977-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %