Print…
47% em tolueno
Fornecedor: TCI
Perigo
G0264-25G G0264-500G G0264-100G
TCIAG0264-25GEA 41 EUR
TCIAG0264-25G TCIAG0264-500G TCIAG0264-100G
47% em tolueno
Ethyl glyoxylate
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de Inflamação: 7°C
Número MDL : MFCD00044009
Número CAS: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1294
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Concentration (Oxime Formation) 47.0 to 51.7 w/w%