Print…
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Glycidoxypropyldimethoxymethylsilane, 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl Glycidyl Ether
G0261-25G G0261-500G
TCIAG0261-25GEA 36 EUR
TCIAG0261-25G TCIAG0261-500G
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane ≥96.0% (por GC)
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane
Fórmula: C₉H₂₀O₄Si
Peso Molecular: 220.34 g/mol
Número MDL : MFCD00271003
Número CAS: 65799-47-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %