Print…
4-Guanidinobenzoic acid methanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0248-25G G0248-5G
TCIAG0248-25GEA 135 EUR
TCIAG0248-25G TCIAG0248-5G
4-Guanidinobenzoic acid methanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Guanidinobenzoic acid methanesulphonate
Fórmula: C₈H₉N₃O₂
Número MDL : MFCD00191442
Número CAS: 148720-07-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %