Print…
Glycine zinc salt monohydrate ≥97.0% (por análise titulométrica) para pesquisa de proteínas
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Zinc Glycinate
G0215-25G G0215-5G
TCIAG0215-25GEA 162 EUR
TCIAG0215-25G TCIAG0215-5G
Glycine zinc salt monohydrate ≥97.0% (por análise titulométrica) para pesquisa de proteínas
Glycine zinc salt monohydrate
Fórmula: C₂H₅NO₂
Peso Molecular: 213.50 g/mol
Número MDL : MFCD00070561
Número CAS: 14281-83-5
EINECS: 238-173-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb4c8bedc731f23c9bd6b81924c86ae2fc1af35&vid=5fb4c8bedc731f23c9bd6b81924c86ae2fc1af35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 7.4 to 8.2 %